2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70326-250MG OR70326-1G
APOSOR70326-250MGEA 219 EUR
APOSOR70326-250MG APOSOR70326-1G
2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid
MW: 177,20 g/mol
Número MDL: MFCD32862613
Núm. CAS: 2640734-77-4