Etanol 20% para producción biofarmacéutica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
85901.290EA 48.8 EUR
85901.290 85901.410 85901.550 85901.290_T 85901.410_T 85901.550_T
Etanol 20% para producción biofarmacéutica
Etanol
Formula: C₂H₅OH
Densidad: 0,9686 g/cm³ (20°C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,III
IR: 01-2119457610-43-XXXX
Order Now
Resultados test especificaciones
assay 19,5 - 20,5%
appearance passes test
evaporation residue ≤ 10 pmm
residual solvents (ICHQ3C) excluded by manufacturing process
residual metal catalysts unlikely to be present
endotoxin ≤ 2,5 EU/ml
TAMC ≤ 10 CFU/ml
filtered through 0,2µm confirmed