2,2'-Biimidazole ≥97.5% (by HPLC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
465820010 465820050
ACRO465820010EA 116 EUR
ACRO465820010 ACRO465820050
2,2'-Biimidazole ≥97.5% (by HPLC)
2,2'-Biimidazole
Formula: C₆H₆N₄
Pto. de fusión: >350°C
Densidad: 1,37
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047014
Núm. CAS: 492-98-8
EINECS: 207-768-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to brown to grey crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC >=97.5%
Titration with HClO4 97.5 to 102.5%
Water =<2%