Locust bean gum
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Locust (carob) bean gum
466670010 466672500
ACRO466670010EA 187 EUR
ACRO466670010 ACRO466672500
Locust bean gum
Locust bean gum
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131257
Núm. CAS: 9000-40-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying =<12%
Residue after ignition =<1.2%