Ácido acético 96% for pharmaceutical production
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
20093.320EA 84.5 EUR
20093.320 20093.460
Ácido acético 96% for pharmaceutical production
Ácido acético
This product is prepared using glacial acetic acid Ph.Eur., USP and water purified Ph.Eur., USP, JP.
Precaución: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formula: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Pto. Ebullición: 118 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3) II
IR: 01-2119475328-30
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay ≥ 96.1 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification Passes test
Reducing substances Passes test Ph.Eur.
Evaporation residue ≤ 0.02 %
Formic acid, formates (as HCOOH) (*) ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Cl (Chloride) ≤ 25 ppm
SO₄ (Sulphate) ≤ 50 ppm
Ca (Calcium) ≤ 5 ppm
Fe (Iron) ≤ 5 ppm
(*) Formic acid, formates, other oxidable impurities (as HCOOH)