Calcio cloruro ≥98.0% (base secada), en polvo, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
22314.260EA 61 EUR
22314.260 22314.320 22314.460
Calcio cloruro ≥98.0% (base secada), en polvo, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 772 °C
Densidad: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,01659
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) ≥ 98,0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂) ≤ 0,2 %
Loss on drying (200°C) ≤ 5,0 %
Water-absorption capacity(24 h;100 % RH) ≥ 25,0 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test