Succinato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.44002.0100 8.44002.1000
8.44002.0100EA 27.6 EUR
8.44002.0100 8.44002.1000
Succinato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Succinato de dimetilo
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18…19 °C
Densidad: 1.117 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008466
Núm. CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Índice Merck: 12,09038