Ácido acrílico 99% estabilizado

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: Prop-2-enoic acid

Estabilización: estabilizado con mequinol ∼200 ppm

L04280.22 L04280.36 L04280.0P
L04280.22EA 29.9 EUR
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
Ácido acrílico 99% estabilizado
Acrylic acid
Formula: C₃H₄O₂
MW: 72,06 g/mol
Pto. Ebullición: 138…139 °C
Pto. de fusión: ca 13 °C
Densidad: 1,051
Pto. de inflamación: 54 °C(130 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004367
Núm. CAS: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,130

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR