4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
H61502.14 H61502.22
H61502.14EA 237 EUR
H61502.14 H61502.22
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₃H₃FO₃
Pto. Ebullición: 212 °C
Pto. de fusión: 18…23 °C
Pto. de inflamación: >102 °C(216 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06247543
Núm. CAS: 114435-02-8
EINECS: 483-360-5