4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H60822.18 H60822.30
H60822.18EA 96.8 EUR
H60822.18 H60822.30
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₅H₆O₃
MW: 114,10 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C
Densidad: 1,188
Pto. de inflamación: 96 °C(205 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143315
Núm. CAS: 4427-96-7
UN: 2810
ADR: "6.1",III