VWR®, Contadores Celulares Automatizados
Proveedor: VWR Collection
49862-2000EA 3850 EUR
49862-2000 49893-2000 49893-4950 49893-4951 49893-4952
VWR®, Contadores Celulares Automatizados
Contadores de células Contadores celulares electrónicos
Ahorre tiempo y reduzca la variabilidad con el contador celular automatizado VWR® y el contador celular automatizado VWR® Fluo. Reconocimiento inteligente de imágenes y tecnología avanzada de imágenes ópticas para lograr un análisis celular preciso y automático, concentración celular y determinación del tamaño celular.
  • Amplias aplicaciones: recuento celular, viabilidad celular, tinción AO/PI, eficacia de transfección celular, expresión celular
  • Equipo todo en uno de diseño compacto
  • Opción de doble canal en el contador celular automatizado VWR® Fluo
  • 3 cubos fluorescentes intercambiables (verde, azul, rojo)
  • Consumibles para portaobjetos de recuento celular con 2 cámaras
  • Identificación celular precisa en sólo 9 segundos
  • Interfaz de usuario fácil de usar
  • Parámetros ajustables (enfoque, brillo, rango de tamaño celular, rango de redondez)
  • El sistema de registro de datos puede guardar más de 1000 informes de recuento
Contador celular automatizado VWR® Fluo de doble canal: el diseño de bloques desmontables permite una fácil instalación y sustitución de los cubos fluorescentes. Los cubos fluorescentes se venden por separado. FL Cubo azul para DAPI, Hoechst, BFP FL cubo verde para naranja de acridina(AO), Calcein-AM, Alexa fluor 488, SYBR green, FITC, GFP FL cubo rojo para yoduro de propidio(PI), DsRed, dTomato, RFP.
Flouroscent cubes to be selected as per excitation and emission wavelengths.
Certificaciones: Marcado CE y UKCA.