2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methylsulphanyl-pyrimidine-4,6-diol, 4,6-Dihydroxy-2-methylsulphanylpyrimidine
OR300689-100G
APOSOR300689-100GEA 62.5 EUR
APOSOR300689-100G
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol 98+%
2-(Methylthio)pyrimidine-4,6-diol
Formula: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158,18 g/mol
Número MDL: MFCD00006087
Núm. CAS: 29639-68-7