Sodio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa para producción biofarmacéutica, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
0379.91000EA 0 EUR
0379-81 0379-TG 0379.91000 0379.9200 0379-39 0379.9025 0379-37
Sodio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa para producción biofarmacéutica, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Densidad: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Normality (NaOH) 0.097 - 0.103 N
Cl (Chloride) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 1 ppm
Iron (Fe) max. 0,5 ppm
Endotoxins max. 2,0 EU/ml