VWR®, Crioviales
Proveedor: VWR Collection
VWRI210-000001EA 355 EUR
VWRI210-000001 VWRI210-000002 VWRI210-000003 VWRI210-000004 VWRI210-000005 VWRI210-000006 VWRI210-000007 VWRI210-000008 VWRI210-000009 VWRI210-000010 VWRI210-000011 VWRI210-000012 VWRI210-000013 VWRI210-000014 VWRI210-000015 VWRI210-000016 VWRI210-000017 VWRI210-000018 VWRI210-000019 VWRI210-000020 VWRI210-000021 VWRI210-000026 VWRI210-000027 VWRI210-000028 VWRI210-000029 VWRI210-000030
VWR®, Crioviales
Viales
Diseñados para congelar muestras en todas las aplicaciones de crioconservación, estos viales cuentan con una rosca interna con arandela, rosca externa.
  • Fabricado en polipropileno para soportar temperaturas de hasta –196 °C
  • Fabricado en ambiente de sala limpia (Clase 10,000)
  • Libre de RNasa, DNasa y pirógenos
  • Graduaciones blancas, y zona de escritura blanca para marcar el vial fácilmente
  • Los viales internos tienen una arandela para un sellado seguro.
  • Vial codificado en 2D disponible con faldón en un volumen de 2 ml.
  • Los viales pueden estar codificados por colores con insertos.
  • Estéril (irradiación gamma)
  • Cap material: HDPE
Opción de vial autónomo/de estrella/de fondo redondo para que el usuario elija en función de la aplicación.
Los insertos de criocodificado/tapa están disponibles en varias opciones de color: violeta, blanco, azul, naranja, lila, rojo, tostado, amarillo, verde, gris, rosa, surtido (cinco colores).
Certificaciones: US FDA 21CRF, resina compatible con USP CLASS VI.
Precaución: Almacene los viales criogénicos solo en la fase de vapor por encima del gas licuado. Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado cuando retire los viales del almacenamiento criogénico.