Muestreador de Polvo, Mini
Proveedor: BURKLE
5346-3010 5346-3050 5346-3100
BURK5346-3010EA 724 EUR
BURK5346-3010 BURK5346-3050 BURK5346-3100
Muestreador de Polvo, Mini
Muestreadores Muestreadores de sólidos
El Muestreador de polvo Mini es un muestreador de acero inoxidable para pequeñas cantidades. El muestreador recoge con precisión volúmenes de muestra de 0,01 ml, 0,05 ml y 0,1 ml, según la versión.
  • Muestreo de pequeñas cantidades (0,01 - 0,1 ml)
  • Aplicación sencilla y rápida con sólo pulsar un botón
Al pulsar el botón, una varilla de muestreo se introduce en el material de muestra y vuelve a retraerse al soltar el botón. De este modo, una cantidad fija de muestra queda encerrada en la muesca de muestra de la varilla y se extrae.
Con una profundidadMore Product Information