Potasio hidróxido 47% en solución acuosa, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
26633.290EA 82.8 EUR
26633.290 26633.460
Potasio hidróxido 47% en solución acuosa, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Densidad: 1,475 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 38,0 - 40,3 %
Densidad (20/4) 1,375 - 1,400
Metales pesados (como Pb) Max. 2 ppm
Potasio carbonato Max. 1,0 %
Sílice Max. 10 ppm
N total (Nitrógeno) Max. 1 ppm
Cl (Cloruro) Max. 50 ppm
PO4 (Fosfato) Max. 1 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 2 ppm
Al (Aluminio) Max. 1 ppm
Ba (Bario) Max. 1 ppm
Ca (Calcio) Max. 5 ppm
Cd (Cadmio) Max. 0,1 ppm
Co (Cobalto) Max. 0,1 ppm
Cr (Cromo) Max. 2 ppm
Cu (Cobre) Max. 0,1 ppm
Fe (Hierro) Max. 1 ppm
Hg (Mercurio) Max. 0,01 ppm
Mg (Magnesio) Max. 1 ppm
Mn (Manganeso) Max. 0,1 ppm
Na (Sodio) Max. 0,25 %
Ni (Níquel) Max. 2 ppm
Pb (Plomo) Max. 0,5 ppm
Zn (Cinc) Max. 0,5 ppm