Broca de Muestreo para Material de Tallo
Proveedor: BURKLE
5337-2020 5337-2040 5337-4020 5337-4040
BURK5337-2020EA 630 EUR
BURK5337-2020 BURK5337-2040 BURK5337-4020 BURK5337-4040
Broca de Muestreo para Material de Tallo
Muestreadores Muestreadores de sólidos
La broca de muestreo para material de tallo es un muestreador especial para heno, ensilado, paja, hierbas, arbustos u otro material vegetal seco y pedregoso donde otras brocas se enredan rápidamente. La geometría especial de la punta de la broca corta con eficacia y rapidez diferentes materiales calcáreos.
  • Muestreo sencillo y rápido en el silo o en la paca
  • Para plantas herbáceas, plantas enteras, ensilado y similares
  • Muestreo sin esfuerzo con soporte mecánico
La perforadora de muestras de heno y ensilado toma muestras de forma rápida, limpia y sencilla de un silo o paca. La toma de muestras con ayuda mecánica de un taladro o un potente destornillador inalámbrico permite tomar la muestra sin esfuerzo y con poco esfuerzo manual. El taladro de toma de muestras puede utilizarse de forma flexible tanto horizontalmente (toma de muestras desde el lateral) como verticalmente (toma de muestras desde arriba). La robusta y duradera broca tubular está fabricada íntegramente en acero inoxidable 1.4404/1.4034 (316L/420) o aluminio/acero inoxidable 1.4034 (420). El práctico expulsor ayuda a vaciar la muestra del taladro de muestras.
En la agricultura, para controlar la calidad de los piensos, en el almacenamiento de cultivos de campo, pero también para controlar la calidad del material de los tallos como combustible o materia combustible, deben realizarse muestreos periódicos.
Uso:
1. Montar la broca de muestreo en la taladradora
2. Colocar el taladro sobre el material a muestrear y dejarlo girar lentamente
3. Acelerar el taladro con cuidado y perforar el material hasta la profundidad deseada
4. Sacar la broca del material a muestrear
5. Desmontar el tubo colector de la taladradora
6. Vaciar la muestra en un recipiente colector adecuado utilizando el expulsor de muestra