Tope de Profundidad para los Muestreadores
Proveedor: BURKLE
5317-0015 5317-0020
BURK5317-0015EA 225 EUR
BURK5317-0015 BURK5317-0020
Tope de Profundidad para los Muestreadores
Muestreadores Muestreadores de sólidos
Para que un procedimiento de muestreo sea reproducible, debe realizarse siempre en las mismas condiciones. Para ello, el tope de profundidad para muestreadores es un accesorio muy útil.
  • Permite un muestreo normalizado y, por tanto, reproducible
  • Muy buen efecto de sujeción gracias al tornillo de sujeción en C
  • Disponible para Ø 25/50 mm, apto para muchas lanzas de muestreo
El tope de profundidad puede fijarse a cualquier altura del tomamuestras mediante un tornillo de fijación en C. Esto garantiza que el muestreador penetre hasta la misma profundidad deseada cada vez que se perfora. La profundidad de penetración queda así fijada y puede registrarse con precisión, por ejemplo, en un informe de ensayo o en las instrucciones de muestreo. Además, el tope de profundidad puede evitar pinchazos accidentales durante la toma de muestras.
El tope de profundidad para muestreadores es útil en todos los ámbitos en los que los parámetros de muestreo deben determinarse y definirse con precisión, por ejemplo, en la inspección de salida y entrada de mercancías a granel que pueden segregarse.
Basta con acoplar el tope de profundidad para muestreadores a un tubo de muestreo de Ø 25 o 50 mm y fijarlo con una llave hexagonal (5 mm).