VWR® Criocajas
Proveedor: VWR Collection
VWRI210-000022EA 39.4 EUR
VWRI210-000022 VWRI210-000023 VWRI210-000024 VWRI210-000025 479-2388 479-2389 479-2390 479-2391 479-2392 479-2393 479-2394 479-2395 479-2396 479-2397 479-2398 479-2399 479-2400 479-2401 479-2402 479-2403 479-2404 479-2405 479-2406 479-2407 479-2408 479-2409 479-2410 479-2411 479-2412 479-2414 479-2415 479-2416 479-2417 479-2418
VWR® Criocajas
Cajas Criocajas
Las criocajas son adecuadas para almacenar hasta –196 °C.
  • Adecuadas para temperaturas de almacenamiento de hasta –196 °C
  • Disponibles en varios colores
  • Opción de rejilla para codificación en la tapa
  • Material de la tapa transparente
Fabricadas con material PC.
Las cajas son apilables. Diseñadas para 25, 81 ó 100 plazas para almacenar viales con rosca interna y externa (1 - 5 ml).
Base fabricada con opciones de color rojo, azul, verde, blanco y amarillo. Tapa con opción de rejilla para codificación y fabricada con material transparente.
Información para pedidos: Se incluye recogedor de criotubos.