Magnetic hotplate stirrers, ARE/AREX 5 series
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
F20500560 F20500570 SA20500570 SA20500580 F20500580 SB20500580 SC20500580
442-1335EA 322 EUR
442-1335 442-1336 442-1338 442-1339 442-1337 442-1340 442-1406
Magnetic hotplate stirrers, ARE/AREX 5 series
Imánes de agitación Agitadores magnéticos con placas calefactoras
Agitadores magnéticos con calefacción diseñados para un rendimiento óptimo de calentamiento, fiabilidad y durabilidad en el laboratorio.  Diferentes modelos para satisfacer todas las necesidades, desde aplicaciones básicas hasta el control preciso de la temperatura.
  • Excelente rendimiento térmico hasta 310°C
  • Control preciso de la temperatura del fluido con sonda PT100/PT1000 (±1,0°C) y controlador digital de temperatura VTF (±0,5°C)
  • El potente motor sin escobillas agita hasta 20 L (H₂O) y ofrece una larga vida útil y un rendimiento de agitación óptimo
  • La electrónica interna está protegida por un disco aislante que soporta los entornos y aplicaciones más duros (protección IP 42)
  • Tecnología de compensación de par SpeedServo™ para una velocidad constante incluso cuando cambia la viscosidad de la muestra
  • Funciones de seguridad para proteger a los usuarios durante las operaciones cotidianas, incluso con los modelos analógicos
  • Pantalla digital extremadamente brillante y fácil de leer para controlar continuamente la temperatura y la velocidad de agitación y ajustar los parámetros con la máxima precisión
  • Todos los modelos están diseñados para una larga vida útil y cuentan con una garantía de tres años
Los agitadores magnéticos calefactados de la serie ARE/AREX 5 son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, desde el calentamiento y la agitación básicos hasta las reacciones de síntesis que requieren una excelente capacidad de control de la temperatura. Los distintos modelos permiten a los laboratorios cumplir los requisitos de seguridad más estrictos: diversas funciones, como circuitos de seguridad, protección contra sobrecalentamiento y alarma de detección de sonda, protegen al usuario en las operaciones cotidianas. También es posible limitar la temperatura máxima de funcionamiento.
Gracias a la placa calefactora aislada y a la robusta carcasa de aluminio fundido a presión, toda la electrónica interna está protegida, lo que permite que los instrumentos funcionen incluso en los entornos de laboratorio más duros. La inclinación del panel frontal se ha estudiado cuidadosamente para optimizar la experiencia del usuario y permitir una fácil lectura de los valores mostrados en las pantallas digitales.
El ARE 5 es el modelo básico, diseñado para garantizar la seguridad, proporcionar una agitación potente y un calentamiento excelente para aplicaciones básicas en laboratorios industriales y académicos. Es el producto ideal para los usuarios que buscan un agitador magnético calefactado duradero y de alto rendimiento. El AREX 5 está equipado con una placa CerAlTop™ y puede conectarse al controlador digital de temperatura VTF para el control directo de la temperatura del líquido. Es adecuado para aplicaciones básicas o sensibles a la temperatura en las que se requiere un control preciso de la temperatura de la muestra.
El AREX 5 Digital es el mejor modelo de su clase para un control preciso de la temperatura del líquido, alta seguridad y máxima fiabilidad. Es la solución perfecta para aplicaciones de laboratorio sensibles a la temperatura en las que se requiere un control preciso y exacto de la temperatura de la muestra para garantizar la máxima reproducibilidad. El AREX 5 Digital puede conectarse a sondas externas PT100 y PT1000 o VTF para un control preciso de la temperatura de los líquidos. La placa CerAlTop™ alcanza una temperatura máxima de 310°C; cuando se conecta a la sonda de temperatura (PT100 y PT1000), el AREX 5 Digital puede calentar el fluido hasta 300°C con una precisión de ±1,0°C, y con el VTF ±0,5°C.
Material de la carcasa: Cuerpo de aluminio - Carcasa de tecnopolímero
Motor: Sin escobillas (BLDC)
Compensación del par: Tecnología Speedservo
Alarma de placa caliente : Más de 50°C (alarma de sobrecalentamiento por encima de 330°C)
Certificaciones:
Grado de protección IP según DIN EN 60529: IP 42