Bencina de petróleo, 30…40 °C, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
88261.290EA 72.4 EUR
88261.290 88261.360 88261.460
Bencina de petróleo, 30…40 °C, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Bencina de petróleo
Densidad: 0.7
Pto. de inflamación: -10
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Readily carbonisable substances Passes test
Free acid (meq/g) max. 0.00008
Bromine value max. 3
Density (20/4) 0.623 - 0.627
Boiling range (30-40°C) (Vol%) min. 90%
Aromatics (as C6H6) max. 100 ppm
Evaporation residue max. 20 ppm
Sulphur compounds (as S) max. 100 ppm
Water max. 100 ppm
Al (Aluminium) max. 0.2 ppm
Ba (Barium) max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) max. 1 ppm
Cd (Cadmium) max. 0.1 ppm
Co (Cobalt) max. 0.1 ppm
Cr (Chromium) max. 0.03 ppm
Cu (Copper) max. 0.03 ppm
Fe (Iron) max. 0.03 ppm
K (Potassium) max. 0.3 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) max. 0.03 ppm
Na (Sodium) max. 1 ppm
Ni (Nickel) max. 0.03 ppm
Pb (Lead) max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) max. 0.03 ppm
Zn (Zinc) max. 0.3 ppm