Guanidinio tiocianato ≥97.0%
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Guanidinio sulfocianuro, Guanidinio rodanuro, Guanidinio tiocianato
G1028-1KG G1028-20KGBL
SPCMG1028-1KGEA 1490 EUR
SPCMG1028-1KG SPCMG1028-20KGBL
Guanidinio tiocianato ≥97.0%
Tiocianato de guanidinio
Formula: CH₅N₃·CHNS
Número MDL: MFCD00013027
Núm. CAS: 593-84-0