6-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR70308-250MG OR70308-1G
APOSOR70308-250MGEA 241 EUR
APOSOR70308-250MG APOSOR70308-1G
6-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
6-Bromo-4-cyanoquinoline
Formula: C₁₀H₅BrN₂
MW: 233,0641 g/mol
Número MDL: MFCD28669044
Núm. CAS: 1542874-14-5