5-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR70309-250MG OR70309-1G
APOSOR70309-250MGEA 219 EUR
APOSOR70309-250MG APOSOR70309-1G
5-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
5-Bromo-4-cyanoquinoline
Formula: C₁₀H₅BrN₂
Número MDL: MFCD32862640
Núm. CAS: 2640734-76-3