8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR70311-250MG OR70311-1G
APOSOR70311-250MGEA 227 EUR
APOSOR70311-250MG APOSOR70311-1G
8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
8-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Formula: C₁₀H₅BrN₂O
Número MDL: MFCD32862645
Núm. CAS: 2640734-75-2