7-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR70312-250MG OR70312-1G
APOSOR70312-250MGEA 227 EUR
APOSOR70312-250MG APOSOR70312-1G
7-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
7-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Formula: C₁₀H₅BrN₂O
Número MDL: MFCD32862644
Núm. CAS: 2640734-78-5