N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR71108-250MG OR71108-1G
APOSOR71108-250MGEA 29 EUR
APOSOR71108-250MG APOSOR71108-1G
N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
Formula: C₆H₇ClN₄
MW: 170,60 g/mol
Número MDL: MFCD34181144
Núm. CAS: 2654087-89-3