2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0739-1G PC0739-5G PC0739-10G
APOSPC0739-1GEA 109 EUR
APOSPC0739-1G APOSPC0739-5G APOSPC0739-10G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃Br₂FO₂
Número MDL: MFCD03094087
Núm. CAS: 183065-69-2