4,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC905972-1G PC905972-5G PC905972-10G
APOSPC905972-1GEA 0 EUR
APOSPC905972-1G APOSPC905972-5G APOSPC905972-10G
4,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥95%
4,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₃F₂NO₃
Número MDL: MFCD28154587
Núm. CAS: 149169-49-3