5-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR302570-250MG OR302570-1G
APOSOR302570-250MGEA 261 EUR
APOSOR302570-250MG APOSOR302570-1G
5-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
5-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole
Formula: C₆H₇BrN₂
Número MDL: MFCD16250307
Núm. CAS: 1262035-61-9