Alcohol 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencilico ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR2794-5G OR2794-25G OR2794-100G
APOSOR2794-5GEA 27.7 EUR
APOSOR2794-5G APOSOR2794-25G APOSOR2794-100G
Alcohol 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencilico ≥95%
Alcohol 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencilico
Formula: C₁₅H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 138-141 °C
Pto. de fusión: 214 °C
Número MDL: MFCD00017254
Núm. CAS: 88-26-6