2-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR302569-250MG OR302569-1G
APOSOR302569-250MGEA 0 EUR
APOSOR302569-250MG APOSOR302569-1G
2-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
2-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole
Formula: C₆H₇BrN₂
Número MDL: MFCD19347862
Núm. CAS: 1267001-46-6