2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR70317-250MG OR70317-1G
APOSOR70317-250MGEA 203 EUR
APOSOR70317-250MG APOSOR70317-1G
2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid ≥97%
2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₂
Número MDL: MFCD31715078
Núm. CAS: 1237073-59-4