3-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR70319-250MG OR70319-1G
APOSOR70319-250MGEA 219 EUR
APOSOR70319-250MG APOSOR70319-1G
3-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
3-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₂
Número MDL: MFCD32862617
Núm. CAS: 2640734-74-1