4-Amino-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR70329-250MG OR70329-1G OR70329-5G
APOSOR70329-250MGEA 190 EUR
APOSOR70329-250MG APOSOR70329-1G APOSOR70329-5G
4-Amino-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
4-Amino-2-cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD32862615
Núm. CAS: 2609110-47-4