3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR70320-250MG OR70320-1G OR70320-5G
APOSOR70320-250MGEA 157 EUR
APOSOR70320-250MG APOSOR70320-1G APOSOR70320-5G
3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₂
Número MDL: MFCD11110859
Núm. CAS: 1131622-50-8