3-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR70321-250MG OR70321-1G
APOSOR70321-250MGEA 219 EUR
APOSOR70321-250MG APOSOR70321-1G
3-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
3-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,08126 g/mol
Número MDL: MFCD26959998
Núm. CAS: 1211583-86-6