4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR70322-250MG OR70322-1G
APOSOR70322-250MGEA 219 EUR
APOSOR70322-250MG APOSOR70322-1G
4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₂
Número MDL: MFCD31588710
Núm. CAS: 1561780-76-4