5-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR70324-250MG OR70324-1G
APOSOR70324-250MGEA 219 EUR
APOSOR70324-250MG APOSOR70324-1G
5-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
5-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,08126 g/mol
Número MDL: MFCD29067870
Núm. CAS: 121146-16-5