3,3,4,4-Tetramethylpyrrolidine-2,5-dione ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR968325-250MG OR968325-1G OR968325-5G
APOSOR968325-250MGEA 102 EUR
APOSOR968325-250MG APOSOR968325-1G APOSOR968325-5G
3,3,4,4-Tetramethylpyrrolidine-2,5-dione ≥98%
3,3,4,4-Tetramethylpyrrolidine-2,5-dione
Formula: C₈H₁₃NO₂
Número MDL: MFCD00047107
Núm. CAS: 3566-61-8