Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52906-250MG OR52906-1G OR52906-5G
APOSOR52906-250MGEA 116 EUR
APOSOR52906-250MG APOSOR52906-1G APOSOR52906-5G
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate ≥98%
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate
Formula: C₉H₁₁NO₄S
Número MDL: MFCD00034026
Núm. CAS: 716-41-6