Methyl 5-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52910-1G OR52910-5G OR52910-10G
APOSOR52910-1GEA 26.1 EUR
APOSOR52910-1G APOSOR52910-5G APOSOR52910-10G
Methyl 5-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥95%
Methyl 5-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,1 g/mol
Número MDL: MFCD11112987
Núm. CAS: 1131587-94-4