Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52911-250MG OR52911-1G OR52911-5G
APOSOR52911-250MGEA 0 EUR
APOSOR52911-250MG APOSOR52911-1G APOSOR52911-5G
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate ≥95%
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₇ClN₂O₂
Número MDL: MFCD02253778
Núm. CAS: 400877-54-5