N-Oxido de N-metilmorfolina 50% en solución acuosa
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
OR52933-250G
OR52933-1KG
OR52933-100G
APOSOR52933-250GEA
34.8
EUR
APOSOR52933-250G
APOSOR52933-1KG
APOSOR52933-100G
N-Oxido de N-metilmorfolina 50% en solución acuosa
N-Oxido de N-metilmorfolina
Formula:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117.15 g/mol Pto. Ebullición: 119 °C Densidad: 1.12 |
Número MDL:
MFCD00005947 Núm. CAS: 7529-22-8 |