Methyl 2-bromo-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR61546-250MG OR61546-1G
APOSOR61546-250MGEA 241 EUR
APOSOR61546-250MG APOSOR61546-1G
Methyl 2-bromo-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Methyl 2-bromo-3-chloro-5-iodobenzoate
Formula: C₈H₅BrClIO₂
MW: 375,38557 g/mol
Número MDL: MFCD33395005
Núm. CAS: 2383015-21-0