2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR61547-250MG OR61547-1G
APOSOR61547-250MGEA 190 EUR
APOSOR61547-250MG APOSOR61547-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClIO
MW: 345,35959 g/mol
Núm. CAS: 2090983-53-0