2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR62152-1G OR62152-5G
APOSOR62152-1GEA 203 EUR
APOSOR62152-1G APOSOR62152-5G
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇IO₂
Pto. de fusión: 110-115 °C
Número MDL: MFCD18905098
Núm. CAS: 77287-58-2