8-Hydroxy-4H-isochromene-1,3-dione ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR62160-250MG OR62160-1G
APOSOR62160-250MGEA 106 EUR
APOSOR62160-250MG APOSOR62160-1G
8-Hydroxy-4H-isochromene-1,3-dione ≥95%
8-Hydroxy-4H-isochromene-1,3-dione
Formula: C₉H₆O₄
Número MDL: MFCD24716986
Núm. CAS: 19723-36-5