Tributirato de glicerol ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR62132-25G OR62132-100G OR62132-500G
APOSOR62132-25GEA 0 EUR
APOSOR62132-25G APOSOR62132-100G APOSOR62132-500G
Tributirato de glicerol ≥97%
Tributirato de glicerol
Formula: C₁₅H₂₆O₆
Pto. Ebullición: 129-131 °C/0,03mm
Pto. de fusión: -75 °C
Densidad: 1,032
Pto. de inflamación: 174 °C
Número MDL: MFCD00009392
Núm. CAS: 60-01-5