2-Bromopiridin-3-ol ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR62149-25G OR62149-100G
APOSOR62149-25GEA 21.9 EUR
APOSOR62149-25G APOSOR62149-100G
2-Bromopiridin-3-ol ≥95%
2-Bromopiridin-3-ol
Formula: C₅H₄BrNO
Número MDL: MFCD00006220
Núm. CAS: 6602-32-0